Wichtige Dokumente
SAB4200725
Anti-Splicing Factor SC-35 antibody, Mouse monoclonal
clone SC-35, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-PR264, Anti-SFRS2, Anti-SFRS2A, Anti-SRp30b, Anti-Splicing component 35 kDa (SC35), Anti-serine/arginine-rich splicing factor 2 (SRSF2)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SC-35, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~35 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, quail, hamster, frog, porcine, rat
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRSF2(6427)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- dot blot
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)