Wichtige Dokumente
SAB4200576
Anti-COX2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Größe auswählen
CHF 416.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 416.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~75 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using RAW-264.7 cells stimulated with LPS
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of RAW-264.7 cells stimulated with LPS, and of HEK-293T cells overexpressing human COX2
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COX2(5743)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)