Wichtige Dokumente
SAB4200522
Anti-IDH1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-IDP, Anti-PICD, Anti-isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, IDH
Größe auswählen
CHF 462.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 462.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using human kidney.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using SHSY5Y cells.
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells and of rat cerebellum (S1 fraction).
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IDH1(3417)
mouse ... Idh1(15926)
rat ... Idh1(24479)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)