Wichtige Dokumente
SAB4200420
Anti-Lamin A, mature antibody, Mouse monoclonal
clone 4A4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C, Anti-Prelamin-A/C, Monoclonal Anti-Lamin A, mature antibody produced in mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~72 kDa
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)