SAB4200357
Anti-Profilin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone Profilin 1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-PFN1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Profilin 1-3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~15 kDa
Speziesreaktivität
rat, bovine, human, mouse, canine
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HeLa or NRK cells
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PFN1(5216)
mouse ... Pfn1(18643)
rat ... Pfn1(64303)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable