Wichtige Dokumente
SAB4200272
Anti-Progerin antibody, Mouse monoclonal
clone 13A4, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-Lamin A/C, Anti-PRO1, Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-32
Größe auswählen
CHF 547.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 547.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HeLa cells overexpressing human progerin.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)