Wichtige Dokumente
SAB4200226
Anti-PGC-1α(N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-LEM6, Anti-PGC1, Anti-Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, PPARGC1A
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~120 kDa
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
recombinant expression
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK293-T cells expressing human PGC-1α
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPARGC1A(10891)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)