SAB1411910
ANTI-PPARGC1A antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LEM6, PGC-1(alpha), PGC-1v, PGC1, PPARGC1A
Größe auswählen
CHF 427.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 427.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPARGC1A(10891)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TRTELRDRFEVFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)