Wichtige Dokumente
SAB4200108
Anti-TIN2 antibody, Mouse monoclonal
clone TIN30, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2, Anti-TIN2L, Anti-TINF2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TIN30, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~40 kDa
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TINF2(26277)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)