Merck
Z512427
Kork-Stützring für Kolben
I.D. × O.D. 180 mm × 230 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 60.20
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 60.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 22 ‑ 50 L
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID × AD
180 mm × 230 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)