Wichtige Dokumente
SAB4200008
Anti-DVL3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Dishevelled-3
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~95 kDa
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HEK-293T cell lysate overexpressing human DVL3
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DVL3(1857)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)