SAB3701027
Anti-Mouse IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 249.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)