SAB3500026
Anti-ATOH8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HATH6, Anti-Helix-loop-helix protein hATH-6, Anti-MATH6, Anti-Protein atonal homolog 8
Größe auswählen
CHF 324.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 324.00
Voraussichtliches Versanddatum03. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 35 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATOH8(84913)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)