Merck
SAB2900099
Sigma-Aldrich
Anti-CCR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
c-c chemokine receptor 8, c-c ckr-8, cc chemokine receptor 8, cc-ckr-8, chemokine c-c motif receptor 8
Größe auswählen
50 μG
CHF 541.00
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 541.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCR8(1237)
Immunogen
Synthetic 19 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human CCR8. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey (100%); Gibbon, Marmoset (95%); Bovine, Horse (84%).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)