SAB2702289
Monoclonal Anti-PRMT1 antibody produced in mouse
clone GT779, affinity isolated antibody
Synonym(e):
ANM1, HCP1, HRMT1L2, IR1B4
Größe auswählen
CHF 424.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 424.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT779, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-1000
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRMT1(3276)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)