Merck
91216
Sigma-Aldrich
(±)-Dihydrokampferöl
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(2RS,3RS)-3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on, (±)-Aromadendrol
Größe auswählen
10 MG
CHF 259.00
CHF 259.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 259.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
CHF 259.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Biochem./physiol. Wirkung
Flavanonol; (+)-Aromadendrin is an intermediate in flavonoid biosynthesis.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)