SAB2702262
Monoclonal Anti-COL11A2 antibody produced in mouse
clone GT473, affinity isolated antibody
Synonym(e):
DFNA13, DFNB53, FBCG2, HKE5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT473, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... COL11A2(1302)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)