SAB2702205
Monoclonal Anti-Lamin B2 antibody produced in mouse
clone GT144, affinity isolated antibody
Synonym(e):
LAMB2, LMN2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT144, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
68kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.81mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNB2(84823)
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable