Merck
Alle Fotos(10)
Wichtige Dokumente
SAB2701959
Sigma-Aldrich
Anti-HMGA2 in Kaninchen hergestellte Antikörper
Synonym(e):
HMGI-C, HMGIC, LIPO, STQTL9
Größe auswählen
100 μL
CHF 447.00
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 447.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
12 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.7 mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-50000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HMGA2(8091)
Allgemeine Beschreibung
Das HMGA2-Protein (Hochmobilitätsgruppe A2) ist ein architektonischer Nicht-Histon-Transkriptionsfaktor.[1] Dieses Protein gehört zur Familie der Hochmobilitätsgruppe mit Adenin/Thymin(AT)-Haken (HMGA).[2] HMGA2 wird im Mesenchym vor der Differenzierung und in Tumoren epithelialen Ursprungs exprimiert.[3] Das HMGA2-Gen ist auf dem humanen Chromosom bei 12q14.3 lokalisiert.[4]
Immunogen
Rekombinantes Fragment, das einer Region in den Aminosäuren 1 und 109 von HMGA2 entspricht (Uniprot-Nr. P52926)
Anwendung
Der Anti-HMGA2-Antikörper aus Kaninchen wird in der Immunhistochemie (1:250)[5], (1:100)[6], (1:4.000)[7] eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Das HMGA2-Protein (Hochmobilitätsgruppe A2) ist durch die Bindung der Adenin/Thymin(AT)-reichen Sequenzen in der kleinen Furche von B‑DNA an der Regulierung der Aktivität verschiedener Gene beteiligt. Dieses Protein spielt in vielen biologischen Prozessen, wie dem Reparaturprozess von DNA-Schädigungen, der Seneszenz, der Apoptose und dem Zellzyklus, eine Rolle. Das HMGA2-Protein spielt auch eine Rolle in der epithelial-mesenchymalen Transition und der Wiederherstellung von Telomeren.[1] Bei metastasierenden Lungenadenokarzinomen wird eine Überexpression des HMG2A-Gens beobachtet.[8]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluieren Sie unsere Antikörper ohne jedes Risiko. Sollte der Antikörper in Ihrer Anwendung nicht funktionieren, erhalten Sie eine volle Gutschrift oder einen Ersatz-Antikörper. Erfahren Sie mehr.
Physikalische Form
1XPBS, 20 % Glycerin (pH 7). 0,025 % ProClin 300 wurde als Konservierungsmittel hinzugefügt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shizhen Zhang et al.
International journal of oncology, 55(4), 775-788 (2019-08-23)
The high mobility group A2 (HMGA2) protein is a non‑histone architectural transcription factor that modulates the transcription of several genes by binding to AT‑rich sequences in the minor groove of B‑form DNA and alters the chromatin structure. As a result, HMGA2
Zheng Hu et al.
Nature genetics, 47(2), 158-163 (2015-01-13)
Human papillomavirus (HPV) integration is a key genetic event in cervical carcinogenesis. By conducting whole-genome sequencing and high-throughput viral integration detection, we identified 3,667 HPV integration breakpoints in 26 cervical intraepithelial neoplasias, 104 cervical carcinomas and five cell lines. Beyond
Asahiro Morishita et al.
Cancer research, 73(14), 4289-4299 (2013-06-01)
The non-histone chromatin-binding protein HMGA2 is expressed predominantly in the mesenchyme before its differentiation, but it is also expressed in tumors of epithelial origin. Ectopic expression of HMGA2 in epithelial cells induces epithelial-mesenchymal transition (EMT), which has been implicated in
Madhu S Kumar et al.
Nature, 505(7482), 212-217 (2013-12-07)
Non-small-cell lung cancer (NSCLC) is the most prevalent histological cancer subtype worldwide. As the majority of patients present with invasive, metastatic disease, it is vital to understand the basis for lung cancer progression. Hmga2 is highly expressed in metastatic lung
Yong Sun Lee et al.
Genes & development, 21(9), 1025-1030 (2007-04-18)
HMGA2, a high-mobility group protein, is oncogenic in a variety of tumors, including benign mesenchymal tumors and lung cancers. Knockdown of Dicer in HeLa cells revealed that the HMGA2 gene is transcriptionally active, but its mRNA is destabilized in the