SAB2700416
Anti-SCAP (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0199, SCAP
Größe auswählen
CHF 337.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 337.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1000-10000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SCAP(22937)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)