SAB2501344
Anti-SPINT2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DIAR3, Anti-FLJ45571, Anti-HAI-2, Anti-Kop, Serine peptidase inhibitor, Kunitz type, 2
Größe auswählen
CHF 513.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 513.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, canine, bovine
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPINT2(10653)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)