SAB2500017
Anti-ACADM antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ACAD1, Anti-Acyl-Coenzyme A dehydrogenase, Anti-C-4 to C-12 straight chain, Anti-MCAD, Anti-RP4-682C21.1
Größe auswählen
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACADM(34)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)