SAB2109131
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
OI4
Größe auswählen
CHF 379.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 379.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-COL1A1 (C-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
137 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human, rabbit, canine, rat, horse, bovine, guinea pig, mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(57396)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)