SAB2102549
Anti-TRIM29 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ATDC, Anti-FLJ36085, Anti-Tripartite motif-containing 29
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
66 kDa
Speziesreaktivität
human, dog, mouse, rat, bovine, guinea pig, horse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM29(23650)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable