Fortfahren mit
SML2127
Dynapyrazole-A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[1-(4-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-7-iodo-5-oxo-4,5-dihydro-pyrazolo[1,5-a]quinazoline-3-carbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 102.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 426.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12ClIN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.69
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 102.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
IC1=CC=C(N2C(NC3=O)=C(C#N)C(C4(CC4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2)C3=C1
InChI
1S/C20H12ClIN4O/c21-12-3-1-11(2-4-12)20(7-8-20)17-15(10-23)18-24-19(27)14-9-13(22)5-6-16(14)26(18)25-17/h1-6,9H,7-8H2,(H,24,27)
InChI key
VABPBCMFKJDOHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dynapyrazole-A is a potent dynein inhibitor. Dynapyrazole-A inhibits microtubule activity without inhibiting basal ATPase activity.
Dynein inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3888901990
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)