Merck
SAB2102232
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DPC4, Anti-JIP, Anti-MADH4, Anti-SMAD family member 4
Größe auswählen
100 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1981
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 403.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1981
Antikörperform
affinity isolated antibody
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
horse, bovine, sheep, guinea pig, dog, mouse, human, rat, rabbit, goat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMAD4(4089)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SMAD4
Biochem./physiol. Wirkung
SMAD4 is one of the Smad family members, which are essential intracellular signalling components of the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily. Smad2 and Smad3 are structurally highly similar and mediate TGF-beta signals. Smad4 is distantl
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: MDNMSITNTPTSNDACLSIVHSLMCHRQGGESETFAKRAIESLVKKLKEK
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)