SAB2100936
Anti-GNAI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Gi, Anti-Guanine nucleotide binding protein, α inhibiting activity polypeptide 1
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
40 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, yeast, dog, mouse, human, bovine, rat, pig
Verpackung
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAI1(2770)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)