Merck
SAB1412409
Sigma-Aldrich
ANTI-RIPK5 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DustyPK, HDCMD38P, KIAA0472, RIP5, RIPK5
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 37.84 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RIPK5(25778)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a dual serine/threonine and tyrosine protein kinase which is expressed in multiple tissues. It is thought to function as a regulator of cell death. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
DSTYK (NP_056190, 80 a.a. ~ 189 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVAETGLQAGQLSCISFPPKEEKYLQQIVDCLPCILILGQDCNVKCQLLNLLLGVQVLPTTKLGSEESCKLRRLRFTYGTQTRVSLALPGQYELVHTLVAHQGNWETIPE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)