Merck
SAB1411528
Sigma-Aldrich
Anti-DGKZ antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DAGK5, DAGK6, DGK-ZETA, hDGKzeta
Größe auswählen
100 μG
CHF 502.00
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 502.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 502.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 104.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DGKZ(8525)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the eukaryotic diacylglycerol kinase family. It may attenuate protein kinase C activity by regulating diacylglycerol levels in intracellular signaling cascade and signal transduction. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
DGKZ (AAH41770.1, 1 a.a. ~ 929 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEPRDGSPEARSSDSESASASSSGSERDAGPEPDKAPRRLNKRRFPGLRLFGHRKAITKSGLQHLAPPPPTPGAPCSESERQIRSTVDWSESATYGEHIWFETNVSGDFCYVGEQYCVARMLQKSVSRRKCAACKIVVHTPCIEQLEKINFRCKPSFRESGSRNVREPTFVRHHWVHRRRQDGKCRHCGKGFQQKFTFHSKEIVAISCSWCKQAYHSKVSCFMLQQIEEPCSLGVHAAVVIPPTWILRARRPQNTLKASKKKKRASFKRKSSKKGPEEGRWRPFIIRPTPSPLMKPLLVFVNPKSGGNQGAKIIQSFLWYLNPRQVFDLSQGGPKEALEMYRKVHNLRILACGGDGTVGWILSTLDQLRLKPPPPVAILPLGTGNDLARTLNWGGGYTDEPVSKILSHVEEGNVVQLDRWDLHAEPNPEAGPEDRDEGATDRLPLDVFNNYFSLGFDAHVTLEFHESREANPEKFNSRFRNKMFYAGTAFSDFLMGSSKDLAKHIRVVCDGMDLTPKIQDLKPKCVVFLNIPRYCAGTMPWGHPGEHHDFEPQRHDDGYLEVIGFTMTSLAALQVGGHGERLTQCREVVLTTSKAIPVQVDGEPCKLAASRIRIALRNQATMVQKAKRRSAAPLHSDQQPVPEQLRIQVSRVSMHDYEALHYDKEQLKEASVPLGTVVVPGDSDLELCRAHIERLQQEPDGAGAKSPTCQKLSPKWCFLDATTASRFYRIDRAQEHLNYVTEIAQDEIYILDPELLGASARPDLPTPTSPLPTSPCSPTPRSLQGDAAPPQGEELIEAAKRNDFCKLQELHRAGGDLMHRDEQSRTLLHHAVSTGSKDVVRYLLDHAPPEILDAVEENGETCLHQAAALGQRTICHYIVEAGASLMKTDQQGDTPRQRAEKAQDTELAAYLENRQHYQMIQREDQETAV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)