SAB1407863
Anti-LEPRE1, (N-terminal) antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GROS1, MGC117314, P3H1
Größe auswählen
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~42.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LEPRE1(64175)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MLGEEHTRSIGPRESAKEYRQRSLLEKELLFFAYDVFGIPFVDPDSWTPEEVIPKRLQEKQKSERETAVRISQEIGNLMKEIETLVEEKTKESLDVSRLTREGGPLLYEGISLTMNSKLLNGSQRVVMDGVISDHECQELQRLTNVAATSGDGYRGQTSPHTPNEKFYGVTVFKALKLGQEGKVPLQSAHLYYNVTEKVRRIMESYFRLDTPLYFSYSHLVCRTAIEEVQAERKDDSHPVHVDNCILNAETLVCVKEPPAYTFRDYSAILYLNGDFDGGNFYFTELDAKTVTAEVQPQCGRAVGFSSGTENPHGVKAVTRGQRCAIALWFTLDPRHSERDRVQADDLVKMLFSPEEMDLSQEQPLDAQQGPPEPAQESLSGSESKPKDEL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)