Merck
SAB1404770
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB33, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B2, ascites fluid
Größe auswählen
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZBTB33(10009)
Allgemeine Beschreibung
KAISO is a transcriptional regulator that binds, via its zinc fingers, to DNA sequences containing methylated CGCG or to the consensus KAISO-binding site (KBS) TCCTGCNA (Filion et al., 2006 [PubMed 16354688]).[supplied by OMIM
Immunogen
ZBTB33 (AAH42753, 564 a.a. ~ 673 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFMSSHIKSVHSQDPSGDSKLYRLHPCRSLQIRQYAYLSDRSSTIPAMKDDGIGYKVDTGKEPPVGTTTSTQNKPMTWEDIFIQQENDSIFKQNVTDGSTEFEFIIPESY
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)