SAB1404731
Monoclonal Anti-BAG5 antibody produced in mouse
clone 1E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BAG-5
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~75.28 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAG5(9529)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDMGNQHPSISRLQEIQKEVKSVEQQVIGFSGLSDDKNYKKLERILTKQLFEIDSVDTEGKGDIQQARKRAAQETERLLKELEQNANHPHRIEIQNIFEEAQSLVREKIVPFYNGGNCVTDEFEEGIQDIILRLTHVKTGGKISLRKARYHTLTKIWAVQEIIEDCMKKQPSLPLSEDAHPSVAKINFVMCEVNKARGVLIALLMGVNNNETCRHLSCVLSGLIADLDALDVCGRTEIRNYRREVVEDINKLLKYLDLEEEADTTKAFDLRQNHSILKIEKVLKRMREIKNELLQAQNPSELYLSSKTELQGLIGQLDEVSLEKNPCIREARRRAVIEVQTLITYIDLKEALEKRKLFACEEHPSHKAVWNVLGNLSEIQGEVLSFDGNRTDKNYIRLEELLTKQLLALDAVDPQGEEKCKAARKQAVRLAQNILSYLDLKSDEWEY
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)