SAB1403479
Monoclonal Anti-ASXL1 antibody produced in mouse
clone 6E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0978, MGC117280, MGC71111
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6E2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASXL1(171023)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MKDKQKKKKERTWAEAARLVLENYSDAPMTPKQILQVIEAEGLKEMSGTSPLACLNAMLHSNSRGGEGLFYKLPGRISLFTLKR
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable