MABE1933
Anti-ASXL1 Antibody, clone 12F9
Größe auswählen
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 150.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12F9, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 165.14 kDa
observed mol wt ~165 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASXL1(171023)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ASXL1 in Huma spleen tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ASXL1 in Immunocytochemistry applications (Matheus, F.. et al. (2019). Stem Cell Reports. 12(5):861-868).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ASXL1 in Western Blotting applications (Matheus, F.. et al. (2019). Stem Cell Reports. 12(5):861-868).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1