Merck
SAB1402776
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLOT2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ECS-1, ECS1, ESA, ESA1, M17S1
Größe auswählen
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~67.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FLOT2(2319)
Allgemeine Beschreibung
Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. This gene encodes a caveolae-associated, integral membrane protein, which is thought to function in neuronal signaling. (provided by RefSeq)
Immunogen
FLOT2 (AAH17292, 1 a.a. ~ 379 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTLQPRCEDVETAEGVALTVTGVAQVKIMTEKELLAVACEQFLGKNVQDIKNVVLQTLEGHLRSILGTLTVEQIYQDRDQFAKLVREVAAPDVGRMGIEILSFTIKDVYDKVDYLSSLGKTQTAVVQRDADIGVAEAERDAGIREAECKKEMLDVKFMADTKIADSKRAFELQKSAFSEEVNIKTAEAQLAYELQGAREQQKIRQEEIEIEVVQRKKQIAVEAQEILRTDKELIATVRRPAEAEAHRIQQIAEGEKVKQVLLAQAEAEKIRKIGEAEAAVIEAMGKAEAERMKLKAEAYQKYGDAAKMALVLEALPQIAAKIAAPLTKVDEIVVLSGDNSKVTSEVNRLLAELPASVHALTGVDLSKIPLIKKATGVQV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)