SAB1402307
Monoclonal Anti-PGK1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC117307, MGC142128, MGC8947, MIG10, PGKA
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.41 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGK1(5230)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SKKYAEAVTRAKQIVWNGPVGVFEWEAFARGTKALMDEVVKATSRGCITIIGGGDTATCCAKWNTEDKVSHVSTGGGASLELLEGKVLPGVDALSNI
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Immunodeficiency (SCIDX I) to Polymorphic Markers in Xq 1 3