Merck
SAB1402119
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOG, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARHG, MGC125835, MGC125836
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHOG(391)
Allgemeine Beschreibung
ARHG is a member of the RAS superfamily of genes, which encode GTP-binding proteins that act in the pathway of signal transduction and play a key role in the regulation of cellular functions.[supplied by OMIM
Immunogen
RHOG (NP_001656, 94 a.a. ~ 191 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RHKWHPEVCHHCPDVPILLVGTKKDLRAQPDTLRRLKEQGQAPITPQQGQALAKQIHAVRYLECSALQQDGVKEVFAEAVRAVLNPTPIKRGRSCILL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)