Merck
SAB1401772
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PARD3 antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ASIP, Baz, Bazooka, FLJ21015, PAR3, PAR3alpha
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1331
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1331
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PARD3(56288)
Allgemeine Beschreibung
PARD proteins, which were first identified in C. elegans, are essential for asymmetric cell division and polarized growth, whereas CDC42 (MIM 116952) mediates the establishment of cell polarity. The CDC42 GTPase, which is controlled by nucleotide exchange factors (GEFs; see MIM 606057) and GTPase-activating proteins (GAPs; see MIM 604980), interacts with a large set of effector proteins that typically contain a CDC42/RAC (MIM 602048)-interactive binding (CRIB) domain.[supplied by OMIM
Immunogen
PARD3 (AAH11711, 181 a.a. ~ 290 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KIKIQESFTSEEERIRMKQEQERIQAKTREFRERQARERDYAEIQDFHRTFGCDDELMYGGVSSYEGSMALNARPQSPREGHMMDALYAQVKKPRNSKPSPVDSNRSTPS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Duojie Zhu et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 40(6), 182-182 (2023-05-19)
An increasing amount of evidence has demonstrated the anticancer activity of triterpenes extracted from traditional medicines. Echinocystic acid (EA), a natural triterpene isolated from Eclipta prostrata (L.) L., has previously been shown to exhibit anticancer activity in HepG2 and HL-60