Merck
SAB1401760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VAC14 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ArPIKfyve, FLJ10305, FLJ36622, FLJ46582, MGC149815, MGC149816
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VAC14(55697)
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PI(3,5)P2) is a low-abundance signaling molecule. A regulatory complex made up of VAC14 and FIG4 (MIM 609390) control synthesis of PI(3,5)P2 by activating PI(3)P kinase, FAB1 (PIP5K3; MIM 609414). The VAC14/FIG4 complex also functions in the breakdown of PI(3,5)P2 (Zhang et al., 2007 [PubMed 17956977]).[supplied by OMIM
Immunogen
VAC14 (NP_060522.3, 714 a.a. ~ 782 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHRLQCVPNPELLQTEDSLKAAPKSQKADSPSIDYAELLQHFEKVQNKHLEVRHQRSGRGDHLDRRVVL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)