SAB1401415
Monoclonal Anti-PSCA antibody produced in mouse
clone 1E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PRO232
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1E1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSCA(8000)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CYSCKAQVSNEDCLQVENCTQLGEQCWTARIRAVGLLTVISKGCSLNCVDDSQDYYVGKKNITCCDTDLCNAS
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable