Merck
SAB1306667
Sigma-Aldrich
ANTI-P53 (S15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
Größe auswählen
400 μL
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1175
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
CHF 435.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1175
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43653 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Jianbing Zhu et al.
Scientific reports, 14(1), 6638-6638 (2024-03-20)
Worldwide, myocardial infarction (MI) is the leading cause of death and disability-adjusted life years lost. Recent researches explored new methods of detecting biomarkers that can predict the risk of developing myocardial infarction, which includes identifying genetic markers associated with increased
Xiaobin Wu et al.
OncoTargets and therapy, 11, 3111-3117 (2018-06-07)
The role of dysfunction of MCPH1, a recently identified tumor suppressor gene, has not yet been established in lung cancer. In our previous study, it was reported that MCPH1 expression is downregulated in lung cancer tissues and that MCPH1 overexpression