SAB1306507
ANTI-CASA (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Alpha-S1-casein, CASA, CSN1, CSN1S1, Casoxin-D
Größe auswählen
CHF 370.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 370.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
21671 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSN1S1(1446)
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)