Fortfahren mit
C8032
α-Casein Dephosphorylated from bovine milk
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 271.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 497.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’520.00
CHF 1’292.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥70% (biuret)
Biological source:
bovine milk
CHF 271.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥70% (biuret)
form
lyophilized powder
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
α-Casein from bovine milk is an Immunoglobulin E (IgE)-binding epitope belonging to the Casein phosphoprotein family. It has been used in studies of children with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), due to the strong cross-reactivity of α-casein antibodies with insulin. Studies of children displaying (IDDM) show higher levels of α-casein antibodies than control siblings, which may serve as a risk marker for IDDM.
Biochem/physiol Actions
Clusters of phosphoserine in casein chelate iron and reduce its bioavailability. Partial enzymatic digestion of casein unmasks phosphorylated residues to alkaline phosphatase, permitting dephosphorylation and increasing the bioavailability of iron.
Preparation Note
Enzymatically prepared from C6780.
Analysis Note
At least 80% dephosphorylated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C98011.02241C7078
assay
≥70% (biuret)
assay
≥90% (colorimetric)
assay
-
assay
-
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
bovine milk
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Gene Information
bovine ... MACAS(100532647), MACASP(105753520)
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)