Merck
SAB1306305
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-P16-INK4A(S140) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CDKN2, CDKN2A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoforms 1/2/3, MTS1
Größe auswählen
400 μL
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μL
CHF 435.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
16533 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer140)
Angaben zum Gen
human ... CDKN2A(1029)
Physikalische Form
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)