The antigen region is located within the 149-175 amino acid range. The primary accession number for this information is P42574, which can be found at the UniProtKB database
SAB1305630
ANTI-CLEAVED-CASP3 (ASP175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Apopain, CASP3, CPP32, Caspase-3, Cysteine protease CPP32
Größe auswählen
CHF 435.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 435.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
31608 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
proteolytically cleaved (Asp175)
Angaben zum Gen
human ... CASP3(836)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the sequence of the immunogen used to produce the SAB1305630-400UL antibody? This is needed to check for similarity with the animal model in use.