SAB1305601
ANTI-PHOSPHO-PDHE1A(S232) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PDHA1, PDHE1-A type I, PHE1A, Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
43296 Da
Speziesreaktivität
human
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer232)
Angaben zum Gen
human ... PDHA1(5160)
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable