Wichtige Dokumente
S8070
Anti-SUMO-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-SMT3H3
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 14 kDa (unconjugated SUMO-1)
antigen 41 kDa (SUMO-1-GST)
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using a nuclear extract of HeLa cells
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using human HeLa cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extract of HeLa cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
cow ... SUMO1(614967)
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22218)
rat ... Sumo1(301442)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)