Dokumente
345887
Sigma-Aldrich
Gingolsäure (15:1)
A cell-permeable anacardic acid analog that inhibits protein SUMO .
Synonym(e):
Gingolsäure (15:1), (Z)-6-(Pentadec-8-enyl)-2-hydroxybenzoesäure, Histonacetyltransferase-Inhibitor VI, PCAF-Inhibitor II, SUMOylation-Inhibitor, HAT-Inhibitor VI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
InChIKey
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Anacardsäure (Best.-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-172050">;172050<;/A>;)-Analog, das die Modifizierung des SUMO-Proteins (Best.-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-662037">;662037<;/A>;, <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-662039">;662039<;/A>; und <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-662042">;662042<;/A>;) in Abhängigkeit von ATP hemmt (IC50 = 3,0 µ;M bei Verwendung von RanGAP1-C2 als Substrat), indem das SUMO-aktivierende Enzym E1 (Best.-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-662073">;662073<;/A>; und <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-662074">;662074<;/A>;) selektiv angezielt und die Bildung des Zwischenprodukts aus E1 und SUMO unabhängig von an der aktiven Stelle von E1 befindlichem Cystein gestört wird. Sowohl Gingolsäure als auch Anarcadsäure steigern nachweislich effektiv die allgemeine SUMOylierung von 293T-Zellproteinen, einschließlich p53, auf dosisabhängige Weise, wobei die allgemeine Zellprotein-Ubiquitinierung bzw. die Histon H4K8-Acetylierung in 293T-Kulturen von keiner der beiden Verbindungen effektiv beeinträchtigt wird, obwohl beide Verbindungen in zellfreien Acetylase-Assays nachweislich die Histon-Lysin-Acetylierung durch PCAF (Best.-Nr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-124026">;124026<;/A>;) hemmen. Auch als 25 mM Lösung in DMSO verfügbar (Best.-Nr. <;A href=" http://www.emdmillipore.com/products/EMD_BIO-508197">;508197<;/A>;).
Ein zellpermeables Anacardsäure (Best.-Nr. 172050)-Analog, das die Modifizierung des SUMO-Proteins (Best.-Nr. 662037, 662039 und 662042) in Abhängigkeit von ATP hemmt (IC50 = 3,0 µ;M bei Verwendung von RanGAP1-C2 als Substrat), indem das SUMO-aktivierende Enzym E1 (Best.-Nr. 662073 und 662074) selektiv angezielt und die Bildung des Zwischenprodukts aus E1 und SUMO unabhängig von dem an der aktiven Stelle von E1 befindlichem Cystein gestört wird. Sowohl Gingolsäure als auch Anarcadsäure steigern nachweislich effektiv die allgemeine SUMOylierung von 293T-Zellproteinen, einschließlich p53, auf dosisabhängige Weise, wobei die allgemeine Zellprotein-Ubiquitinierung bzw. die Histon H4K8-Acetylierung in 293T-Kulturen von keiner der beiden Verbindungen effektiv beeinträchtigt wird, obwohl beide Verbindungen in zellfreien Acetylase-Assays nachweislich die Histon-Lysin-Acetylierung durch PCAF (Best.-Nr. 124026) hemmen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Fukuda, I., et al. 2009. Chem. Biol.16, 133.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
509.9 °F - (calculated)
Flammpunkt (°C)
265.5 °C - (calculated)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Wenjun Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(36), 10097-10106 (2019-08-17)
Ginkgolic acids (GAs) are found in the leaves, nuts, and testa of Ginkgo biloba and have been reported to exhibit antitumor, antibacterial, and pro-apoptotic activities. However, their role in mitochondrial function is still unclear. Our previous study showed that genes
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.