Wichtige Dokumente
S6901
Sorbinsäure
suitable for insect cell culture
Synonym(e):
α-trans-γ-trans-Sorbinsäure, (E,E)-1,3-Pentadien-1-carbonsäure, 2,4-Hexadiensäure, 2E,4E-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChIKey
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup