Fortfahren mit
S5689
Stop Reagent for TMB Substrate
solid, ELISA, 650 nm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 58.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
CHF 58.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
solubility
deionized water: 100 mL, clear
storage temp.
room temp
Application
Stop Reagent for 3,3′,5,5′ tetramethylbenzidine (TMB) Substrate has been used as stopping reagent for TMB substrate in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) reaction.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219916S5814E4884
solubility
deionized water: 100 mL, clear
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder, crystals or granules
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Reagent for TMB Substrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)